Key Documents
NIST772A
Magnetic moment standard - nickel sphere
NIST® SRM® 772a
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Postać
spheres
opakowanie
pkg of each
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
general analytical
Opis ogólny
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use in the calibration of magnetometers (such as vibrating sample magnetometers) used in the measurement of the magnetic properties of materials. SRM 762 consists of a nickel disk nominally 6 mm in diameter with a thickness of 0.127 mm and a mass of 32 mg ± 1 mg. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 772A_cert
SRM 772A_SDS
Inne uwagi
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)