NIST631
Spectrographic zinc spelter (modified)
NIST® SRM® 631
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of block
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Format
matrix material
Opis ogólny
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Aluminium (Al), mangan (Mn), ind (In), miedź (Cu), kadm (Cd), żelazo (Fe), chrom (Cr), cyna (Sn)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Gal (Ga), krzem (Si), ołów (Pb), magnez (Mg), wapń (Ca), nikiel (Ni), srebro (Ag), german (Ge)
Wartości i szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Aluminium (Al), mangan (Mn), ind (In), miedź (Cu), kadm (Cd), żelazo (Fe), chrom (Cr), cyna (Sn)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Gal (Ga), krzem (Si), ołów (Pb), magnez (Mg), wapń (Ca), nikiel (Ni), srebro (Ag), german (Ge)
Wartości i szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)