Kluczowe dokumenty
NIST182
Lithium ore (petalite)
NIST® SRM® 182
Synonim(y):
Petalite
About This Item
Wzór liniowy:
LiAl(Si2O5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.26
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 45 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
format
matrix material
InChI
1S/Al.Li.2H2O5Si2/c;;2*1-6(2)5-7(3)4/h;;2*1,3H
Klucz InChI
HEHRHMRHPUNLIR-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Lithium oxide (Li2O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)