Merck
NIST1479
Polystyrene (narrow molecular weight distribution)
NIST® SRM® 1479
Synonim(y):
Polystyrene, PS
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CH(C6H5)]n
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
beads
opakowanie
pkg of 2 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
Opis ogólny
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for the calibration and evaluation of instruments used in polymer technology and science for the determination of the molecular weight of polystyrene. The SRM is supplied as white pellets of polystyrene in a 2 gram unit. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 1479_cert
SRM 1479_SDS
Inne uwagi
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Polystyrene
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3