Kluczowe dokumenty
NA-BD6-1
Natural Bos d 6 (Bovine serum albumin), Cow′s milk
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.26
klasa czystości
analytical standard
Próba
>95%
masa cząsteczkowa
67 kDa
opakowanie
pkg of 250 μg
producent / nazwa handlowa
InBio
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Produced and qualified by Indoor Biotechnologies.
Source: Bovine serum
Formulation: Preservative and carrier-free in endotoxin free phosphate buffered saline, pH 7.4. Filtered through 0.22μm filter.
Concentration: See product insert.
Purification: HPLC purified. Purity on silver stained SDS-PAGE >95%.
Note: Avoid repeated Freeze/Thaw cycles. It is recommended to aliquot the product upon first thaw and freeze in working aliquot volumes.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Allergens are provided for research and commercial use in vitro: not for human in vivo or therapeutic use.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)