Kluczowe dokumenty
MGVS12
Medical Viscosity Standard
viscosity 1.2 mPa.s (25.00 °C)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
lepkość
1.2 mPa.s(25.00 °C)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
mixture
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Find detailed technical data for all Paragon Medical Viscosity Standards on the Paragon Scientific webpage
These products contain antibacterial agent.
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 under UKAS accreditation
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)