Merck
M9017
Supelco
Mepirizole
analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=NC(N2C(OC)=CC(C)=N2)=NC(OC)=C1
InChI
1S/C11H14N4O2/c1-7-5-9(16-3)13-11(12-7)15-10(17-4)6-8(2)14-15/h5-6H,1-4H3
Klucz InChI
RHAXSHUQNIEUEY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Mepirizol należy do klasy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), szeroko stosowanych w leczeniu bólu i stanów zapalnych.
Zastosowanie
Mepirizol może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w próbkach zwierzęcych przy użyciu ultrawysokosprawnej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H Sekiguchi et al.
Arzneimittel-Forschung, 43(2), 134-138 (1993-02-01)
The effects of KU-1257 (N-ethyl-N'-[3-[3-(piperidinomethyl)phenoxy]propyl]urea, CAS 120958-90-9) on gastric lesions and duodenal ulcers in rats were compared with those of various antiulcer drugs. KU-1257 prevented the formation of gastric lesions induced by necrotizing agents. The ID50 values against 0.6 N
Emilio Escrivà et al.
Inorganic chemistry, 42(25), 8328-8336 (2003-12-09)
A novel mu-pyrazolato-mu-hydroxo-dibridged copper(II) complex has been synthesized and structurally characterized: [(Cu(mepirizole)Br)2(mu-OH)(mu-pz)] (mepirizole=4-methoxy-2-(5-methoxy-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)-6-methylpyrimidine; pz=pyrazolate). The title compound crystallizes in the monoclinic system, space group P2(1)/c, with a=15.618(2) A, b=15.369(3) A, c=16.071(3) A, and beta=112.250(1) degrees. The structure is built up
K Terashima et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 43(11), 2021-2023 (1995-11-01)
With a view to finding more effective antiulcer agents, a series of 2-benzylthio-5,6,7,8-tetrahydro-4(3H)-quinazolinones and related compounds were synthesized and evaluated in a histamine-stimulated gastric secretion model. The sodium salt of the 2-(dimethylamino)benzylthio derivative (8) showed gastric mucosal protection and gastric
K Ueshima et al.
Digestive diseases and sciences, 39(8), 1625-1632 (1994-08-01)
The role of body temperature in the acid stimulatory mechanism by mepirizole, a duodenal ulcerogen, was investigated in urethane-anesthetized rats. Subcutaneous administration of mepirizole (60 and 200 mg/kg) increased acid secretion in a dose-dependent manner and resulted in duodenal lesions
K Amagase et al.
Arzneimittel-Forschung, 46(2), 177-184 (1996-02-01)
The effects of (+/-)-(E)-1-[2-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]-3-[2- [[[5-(methylamino)methyl-2-furyl] methyl]thio]ethyl]-2-(methylsulfonyl)guanidine (CAS 140695-21-2, T-593), a new histamine H2-receptor antagonist, on gastric secretion and experimental gastric and duodenal lesion/ulcer models in rats were examined. The drug administered orally or intraduodenally significantly and dose-dependently inhibited both basal