Merck
M187
Supelco
(+)-3-Methoxymorphinan hydrochloride
analytical standard, for drug analysis
Synonim(y):
(+)-cis-1,3,4,9,10,10a-Hexahydro-6-methoxy-2H-10,4a-iminoethanophenanthrene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H23NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.83
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard, for drug analysis
Poziom jakości
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]/D +21.0 to +24.0°, c = 1 in methanol
kontrola substancji
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
warunki przechowywania
desiccated
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
kolor
white
rozpuszczalność
H2O: 10 mg/mL, clear
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
ciąg SMILES
[H][C@]12[C@@]3(CCCC2)C4=C(C=CC(OC)=C4)C[C@]1([H])NCC3.Cl
InChI
1S/C17H23NO.ClH/c1-19-13-6-5-12-10-16-14-4-2-3-7-17(14,8-9-18-16)15(12)11-13;/h5-6,11,14,16,18H,2-4,7-10H2,1H3;1H/t14-,16+,17+;/m1./s1
Klucz InChI
IBNAJETZECTKHN-YPYJQMNVSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Franck Merlier et al.
The Analyst, 142(19), 3747-3757 (2017-09-12)
A microfluidic liver biochip was coupled with a mass spectrometer to detect in real time the drug metabolism of hepatocytes. The hepatocytes were cultivated in the biochip for 35 h. The biochip was placed in a small-scale incubator in which