Kluczowe dokumenty
IRMM624
Chromium-50Cr solution
IRMM®, certified reference material, 1 M in hydrochloric acid
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
IRMM®
czystość izotopowa
 50Cr
producent / nazwa handlowa
JRC
stężenie
1 M in hydrochloric acid
Zastosowanie
general analytical
format
single component solution
temp. przechowywania
10-30°C
Opis ogólny
Isotope abundance ratio
Komentarz do analizy
For more information please see:
IRMM624
Informacje prawne
IRMM is a registered trademark of European Commission
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)