Merck
IRMM532B
Al alloy
IRMM®, certified reference material, 0.01% Co, 0.5 mm wire
Synonim(y):
Aluminum alloy
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
IRMM®
producent / nazwa handlowa
JRC
format
matrix material
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
For more information please see:
IRMM532B
Informacje prawne
IRMM is a registered trademark of European Commission
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)