Merck
IRMM527RA
Al alloy
IRMM®, certified reference material, 0.1% Co, 0.1 mm foil
Synonim(y):
Aluminum alloy
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
certified reference material
agency
IRMM®
producent / nazwa handlowa
JRC
Format
matrix material
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
For more information please see:
IRMM527RA
Informacje prawne
IRMM is a registered trademark of European Commission
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3