Kluczowe dokumenty
IRMM526B
Niobium
IRMM®, certified reference material, 0.1 mm foil
Synonim(y):
Columbium
About This Item
klasa czystości
certified reference material
agency
IRMM®
producent / nazwa handlowa
JRC
rezystywność
13-16 μΩ-cm, 20°C
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
gęstość
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
industrial hygiene
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
ciąg SMILES
[Nb]
InChI
1S/Nb
Klucz InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
IRMM526B.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)