IRMM426
Wild berries (bilberries)
IRMM®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
IRMM®
producent / nazwa handlowa
JRC
Format
matrix material
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Materiał ten jest certyfikowany pod kątem stężenia promieniotwórczego radionuklidów 137Cs, 90Sr i 40K.
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/rm/IRMM-426_cert.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/rm/IRMM-426_report.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/rm/IRMM-426_origin.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/rm/IRMM-426_cert.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/rm/IRMM-426_report.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/rm/IRMM-426_origin.pdf
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
IRMM426.
IRMM426.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Wartości i szczegóły można znaleźć w certyfikacie
Pierwiastki śladowe: 137 Cs, 40K, 90 Sr, aluminium (Al), bar (Ba), wapń (Ca), cez (Cs), magnez (Mg), potas (K), rubid (Rb), sód (Na), stront (Sr)
Grupa matryc: Owoce i warzywa
Pierwiastki śladowe: 137 Cs, 40K, 90 Sr, aluminium (Al), bar (Ba), wapń (Ca), cez (Cs), magnez (Mg), potas (K), rubid (Rb), sód (Na), stront (Sr)
Grupa matryc: Owoce i warzywa
Informacje prawne
IRMM is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)