Kluczowe dokumenty
IRMM359
Cheese Powder (SEA)
IRMM®, certified reference material
Synonim(y):
Staphylococcus aureus enterotoxin A in cheese
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
IRMM®
producent / nazwa handlowa
JRC
Format
matrix material
temp. przechowywania
−20°C
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
IRMM359.
Informacje prawne
IRMM is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)