Kluczowe dokumenty
I0800000
Isotretinoin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
13-cis-Retinoic acid, Isotretinoin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
EP
rodzina API
isotretinoin
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
EDQM
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
172-175 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
[H]\C(C(O)=O)=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14-
Klucz InChI
SHGAZHPCJJPHSC-XFYACQKRSA-N
informacje o genach
human ... RARA(5914) , RARB(5915) , RARG(5916)
Opis ogólny
Izotretynoina, istotny izomer witaminy A, jest stosowana w leczeniu ciężkiego, nawracającego trądziku guzkowego. Jest to jedyny lek, o którym wiadomo, że działa przeciwko głównym czynnikom chorobotwórczym trądziku. Służy do zmniejszenia aktywności gruczołów łojowych, powodując w ten sposób korektę defektu keratynizacji.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)