I0775010
Isosorbide mononitrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1,4:3,6-Dianhydro-D-glucitol 5-nitrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
isosorbide
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[N+](=O)([O-])O[C@H]1[C@H]2OC[C@@H]([C@H]2OC1)O
InChI
1S/C6H9NO6/c8-3-1-11-6-4(13-7(9)10)2-12-5(3)6/h3-6,8H,1-2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
Klucz InChI
YWXYYJSYQOXTPL-SLPGGIOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)