Kluczowe dokumenty
I0725000
Isopropyl hexadecanoate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Isopropyl palmitate, Isopropyl hexadecanoate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
isopropyl palmitate
producent / nazwa handlowa
EDQM
współczynnik refrakcji
n20/D 1.438 (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
gęstość
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C19H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19(20)21-18(2)3/h18H,4-17H2,1-3H3
Klucz InChI
XUGNVMKQXJXZCD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)