H2882
Hydrocortisone 21-hemisuccinate
analytical standard
Synonim(y):
11β,17α,21-Trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione 21-hemisuccinate, Cortisol 21-hemisuccinate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)CCC(O)=O)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
InChI
1S/C25H34O8/c1-23-9-7-15(26)11-14(23)3-4-16-17-8-10-25(32,24(17,2)12-18(27)22(16)23)19(28)13-33-21(31)6-5-20(29)30/h11,16-18,22,27,32H,3-10,12-13H2,1-2H3,(H,29,30)/t16-,17-,18-,22+,23-,24-,25-/m0/s1
Klucz InChI
VWQWXZAWFPZJDA-CGVGKPPMSA-N
informacje o genach
human ... NR3C1(2908)
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?