Kluczowe dokumenty
G7012
Guaiacol glyceryl ether carbamate
analytical standard
Synonim(y):
Methocarbamol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
NC(OCC(O)COC1=C(OC)C=CC=C1)=O
InChI
1S/C11H15NO5/c1-15-9-4-2-3-5-10(9)16-6-8(13)7-17-11(12)14/h2-5,8,13H,6-7H2,1H3,(H2,12,14)
Klucz InChI
GNXFOGHNGIVQEH-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CA1(759) , CYP1A2(1544)
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Chromatograms
application for HPLCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.