Key Documents
F0120010
Flecainide impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-(Aminomethyl)piperidine, (RS)-1-(Piperidin-2-yl)methanamine, 2-Piperidinemethanamine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
flecainide
producent / nazwa handlowa
EDQM
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4854
gęstość
0.9406 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NCC1CCCCN1
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6,8H,1-5,7H2
Klucz InChI
RHPBLLCTOLJFPH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Reactant for synthesis of:
- Annulated N-heterocyclic carbene ligands
- M3 Muscarinic receptor antagonists
- Selective 5-ht5A receptor antagonists
- Ternary platinum(II) complexes
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
154.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
68.3 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)