Kluczowe dokumenty
ERMBF436E
Soya DAS-44406-6 GMO standard ERM-BF436
ERM®, certified reference material, nominal 10% GMO
Synonim(y):
DAS-44406-6 soya seed
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Certyfikowany dla frakcji masowej DAS-44406 Soya
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
ERMBF436E.
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)