ERMBF415A
Maize GMO Standard ERM-BF415
ERM®, certified reference material, 0% NK603, for the detection of GMO maize (NK603) with PCR
Synonim(y):
GMO Standard ERM-BF415, Maize NK603
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
jakość
for the detection of GMO maize (NK603) with PCR
skład
genetically modified NK603 maize, 0%
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Komentarz do analizy
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/substance/maizegmostandardermbf4151234598765?lang=en®ion=GB
For more information please see:
ERMBF415A
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)