Kluczowe dokumenty
ERMBC717
Maize (low level zon)
ERM®, certified reference material
Synonim(y):
Zearalenone in Maize (low level)
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
food and beverages
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Komentarz do analizy
For more information please see:
ERMBC717
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins: Deoxynivalenol, Nivalenol (NIV), Zearalenone (ZON)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)