ERMBB445
Pork fat (PCB)
ERM®, certified reference material, low level
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
certified by the BSC
producent / nazwa handlowa
JRC
format
matrix material
temp. przechowywania
−20°C
Komentarz do analizy
For more information please see:
ERMBB445
ERMBB445
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic pollutants: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, Lindane, BDE 47
Matrix Group: Meat
Organic pollutants: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, Lindane, BDE 47
Matrix Group: Meat
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)