Kluczowe dokumenty
ERMBB430
Pork fat (OCP′s)
ERM®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
producent / nazwa handlowa
JRC
format
matrix material
temp. przechowywania
−20°C
Komentarz do analizy
For more information please see:
ERMBB430
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants: Hexachlorobenzene, α-HCH, β-HCH, β-HEPO, p,p′-DDT, p,p′-DDD, p,p′-DDE, γ-HCH, Dieldrin, Endrin
Matrix Group: Meat
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)