Kluczowe dokumenty
ERMAD415
NK603 pDNA calibrant
ERM®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
general analytical
format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
Komentarz do analizy
For more information please see:
ERMAD415
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)