Kluczowe dokumenty
D83303
Diethanolamine
99%
Synonim(y):
2,2′-Iminodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.6 (vs air)
ciśnienie pary
<0.98 atm ( 100 °C)
Próba
99%
Formularz
solid
temp. samozapłonu
689 °F
granice wybuchowości
10.6 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.477 (lit.)
bp
217 °C/150 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
gęstość
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
Klucz InChI
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney,Liver,Blood
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
280.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
138 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?