Kluczowe dokumenty
D1300000
Diethylcarbamazine citrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Diethylcarbamazine citrate salt, N,N-Diethyl-4-methyl-1-piperazinecarboxamide citrate salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
diethylcarbamazine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCN(CC)C(=O)N1CCN(C)CC1
InChI
1S/C10H21N3O.C6H8O7/c1-4-12(5-2)10(14)13-8-6-11(3)7-9-13;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4-9H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Klucz InChI
PGNKBEARDDELNB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)