Kluczowe dokumenty
D0806
Diethylamine
BioXtra
Synonim(y):
N-etylo-etanamina, N,N-dietyloamina, Amina dietylowa, DEA, Dietamina
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
BioPerformance Certified
Poziom jakości
gęstość pary
2.5 (vs air)
ciśnienie pary
14.14 psi ( 55 °C)
180 mmHg ( 20 °C)
3.51 psi ( 20 °C)
linia produktu
BioXtra
Próba
≥97.5% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
594 °F
granice wybuchowości
10.1 %
zanieczyszczenia
<0.0005% Phosphorus (P)
pozostałość po prażeniu
<0.1%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.385 (lit.)
bp
55 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
gęstość
0.707 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): <0.05%
sulfate (SO42-): <0.05%
ślady kationów
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCNCC
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-14.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-26 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?