Merck
D0431000
Dequalinium chloride for performance test
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Dequalinium chloride, 1,1′-Decamethylenebis(4-aminoquinaldinium) dichloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H40Cl2N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
527.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
dequalinium
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
≥300 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Cl-].[Cl-].Cc1cc(N)c2ccccc2[n+]1CCCCCCCCCC[n+]3c(C)cc(N)c4ccccc34
InChI
1S/C30H38N4.2ClH/c1-23-21-27(31)25-15-9-11-17-29(25)33(23)19-13-7-5-3-4-6-8-14-20-34-24(2)22-28(32)26-16-10-12-18-30(26)34;;/h9-12,15-18,21-22,31-32H,3-8,13-14,19-20H2,1-2H3;2*1H
Klucz InChI
LTNZEXKYNRNOGT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Dequalinium chloride for performance test EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ana I García-Pérez et al.
Leukemia research, 38(7), 795-803 (2014-05-09)
Delocalized lipophilic cation dequalinium (DQA) selectively accumulates in mitochondria and displays anticancer activity in different malignancies. Our previous studies indicate a DQA-induced cytotoxicity in human acute promyelocytic leukemia NB4 cells by early disturbance in mitochondrial function and oxidative stress. This