Kluczowe dokumenty
C3090000
Cyclizine hydrochloride
(European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard)
Synonim(y):
1-Benzhydryl-4-methylpiperazine hydrochloride, Marezine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H22N2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
cyclizine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Cl-].[N+H]1(CCN(CC1)C(c3ccccc3)c2ccccc2)C
InChI
1S/C18H22N2.ClH/c1-19-12-14-20(15-13-19)18(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;/h2-11,18H,12-15H2,1H3;1H
Klucz InChI
UKPBEPCQTDRZSE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Chlorowodorek cyklizyny EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shigeru Hishinuma et al.
Biochemical pharmacology, 91(2), 231-241 (2014-07-30)
Differential binding sites for first- and second-generation antihistamines were indicated on the basis of the crystal structure of human histamine H1 receptors. In this study, we evaluated differences between the thermodynamic driving forces of first- and second-generation antihistamines for human