Kluczowe dokumenty
BP616
Estropipate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
3-(Sulfooxy)-estra-1,3,5(10)-trien-17-one : piperazine (1:1), Estrone sulfate piperazine salt, Harmogen, Ogen
About This Item
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
estropipate
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C1CNCCN1.C[C@]23CC[C@H]4[C@@H](CCc5cc(OS(O)(=O)=O)ccc45)[C@@H]2CCC3=O
InChI
1S/C18H22O5S.C4H10N2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;1-2-6-4-3-5-1/h3,5,10,14-16H,2,4,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);5-6H,1-4H2/t14-,15-,16+,18+;/m1./s1
Klucz InChI
HZEQBCVBILBTEP-ZFINNJDLSA-N
informacje o genach
human ... ESR1(2099)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)