BP504
Desacetylmetipranolol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-2,3,6-trimethylphenol
About This Item
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
metipranolol
Postać
solid
jakość
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C15H25NO3/c1-9(2)16-7-13(17)8-19-14-6-10(3)15(18)12(5)11(14)4/h6,9,13,16-18H,7-8H2,1-5H3
Klucz InChI
HHMMIZFWFLNZEU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)