Kluczowe dokumenty
BP493
Prochlorperazine mesilate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
Prochlorperazine dimethanesulfonate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24ClN3S · 2CH4O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
566.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
prochlorperazine
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(O)C.S1c2c(cc(cc2)Cl)N(c4c1cccc4)CCCN3CCN(CC3)C
InChI
1S/C20H24ClN3S.CH4O3S/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)25-20-8-7-16(21)15-18(20)24;1-5(2,3)4/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)
Klucz InChI
WLFCZUKGFJNFQY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Prochlorperazine mesilate BP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Stosowany również w monografiach takich jak
  • :Prochlorperazine Oral Solution
  • Opakowanie
    Ilość jednostkowa: 100 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)