Merck
BP1131
Ethynodiol diacetate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
(3β, 17α)-19-Norpregn-4-en-20-yne-3,17-diol diacetate, 3β,17β-Diacetoxy-17α-ethynyl-4-estrene, Etynodiol acetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H32O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
ethynodiol
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@]12CC[C@H](OC(C)=O)C=C1CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4(OC(C)=O)C#C
InChI
1S/C24H32O4/c1-5-24(28-16(3)26)13-11-22-21-8-6-17-14-18(27-15(2)25)7-9-19(17)20(21)10-12-23(22,24)4/h1,14,18-22H,6-13H2,2-4H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23-,24-/m0/s1
Klucz InChI
ONKUMRGIYFNPJW-KIEAKMPYSA-N
informacje o genach
human ... PGR(5241)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Ethynodiol diacetate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Opakowanie
Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)