Merck
BCR663
Saxitoxin in acetic acid (determination in mussel)
BCR®, certified reference material
Synonim(y):
Saxitoxin
About This Item
Beilstein:
47858
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
matrix material
ciąg SMILES
[H][C@@]12N=C(N)N[C@]13N(CCC3(O)O)C(N)=N[C@H]2COC(N)=O
InChI
1S/C10H17N7O4/c11-6-15-5-4(3-21-8(13)18)14-7(12)17-2-1-9(19,20)10(5,17)16-6/h4-5,19-20H,1-3H2,(H2,12,14)(H2,13,18)(H3,11,15,16)/t4-,5-,10-/m0/s1
Klucz InChI
RPQXVSUAYFXFJA-HGRQIUPRSA-N
Komentarz do analizy
For more information please see:
BCR663
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)