Kluczowe dokumenty
BCR633
Tracers in anhydrous butter fat
BCR®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
food and beverages
Format
matrix material
neat
temp. przechowywania
−20°C
Komentarz do analizy
For more information please see:
BCR633
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)