BCR444
Porcine muscle (chloramphenicol blank)
BCR®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Certyfikowany dla frakcji masowej chloramfenikolu.
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
BCR444.
BCR444.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Wartości i szczegóły w certyfikacie
Antybiotyki: Chloramfenikol
Grupa matryc: Mięso
Antybiotyki: Chloramfenikol
Grupa matryc: Mięso
Sales restrictions may apply
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)