Kluczowe dokumenty
BCR354
ZnAl4 (trace elements)
BCR®, certified reference material, disc
Synonim(y):
Aluminum-zinc alloy
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
Formularz
disc
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
general analytical
Format
matrix material
Komentarz do analizy
For more information please see:
BCR354
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3