BCR272
Coronene
BCR®, certified reference material
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
tw
525 °C (lit.)
mp
428 °C (lit.)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
c1cc2ccc3ccc4ccc5ccc6ccc1c7c2c3c4c5c67
InChI
1S/C24H12/c1-2-14-5-6-16-9-11-18-12-10-17-8-7-15-4-3-13(1)19-20(14)22(16)24(18)23(17)21(15)19/h1-12H
Klucz InChI
VPUGDVKSAQVFFS-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
BCR272
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)