Merck
BCR152
Dibenz[a,i]acridine
BCR®, certified reference material
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.33
Beilstein:
209225
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
c1ccc2cc3nc4ccc5ccccc5c4cc3cc2c1
InChI
1S/C21H13N/c1-2-7-16-13-21-17(11-15(16)6-1)12-19-18-8-4-3-5-14(18)9-10-20(19)22-21/h1-13H
Klucz InChI
MRXMZJQYYWLOCW-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
For more information please see:
BCR152
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)