Kluczowe dokumenty
B1157410
Buflomedil impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1-(4-Hydroxy-2,6-dimethoxyphenyl)-4-(1-pyrrolidinyl)-1-butanone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H23NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
buflomedil
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N2(CCCC2)CCCC(=O)c1c(cc(cc1OC)O)OC
InChI
1S/C16H23NO4/c1-20-14-10-12(18)11-15(21-2)16(14)13(19)6-5-9-17-7-3-4-8-17/h10-11,18H,3-9H2,1-2H3
Klucz InChI
BJXQAMLBAONSIX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Buflomedil impurity B EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)