Kluczowe dokumenty
B0500000
Benzathine benzylpenicillin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H36N4O8S2 · C16H20N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
909.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
penicillin & derivatives
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S6[C@H]7N([C@H](C6(C)C)C(=O)[O-])C(=O)[C@H]7NC(=O)Cc8ccccc8.S3[C@H]4N([C@H](C3(C)C)C(=O)[O-])C(=O)[C@H]4NC(=O)Cc5ccccc5.[N+H2](CC[N+H2]Cc2ccccc2)Cc1ccccc1
InChI
1S/2C16H18N2O4S.C16H20N2/c2*1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16/h2*3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);1-10,17-18H,11-14H2/t2*11-,12+,14-;/m11./s1
Klucz InChI
BVGLIYRKPOITBQ-ANPZCEIESA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Benzylopenicylina benzatynowa EP Wzorzec odniesienia przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
WHO Model Prescribing Information: Drugs Used in Bacterial Infections
WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissue (2001)
Treatment of late-stage syphilis.
Aram S A van Brussel et al.
JAMA, 313(9), 968-969 (2015-03-04)
Clavi syphilitici--an unusual presentation of syphilis.
Catarina Moreira et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 70(6), e131-e132 (2014-05-17)
Ahmadreza Moradi et al.
American journal of ophthalmology, 159(2), 334-343 (2014-12-03)
To describe the clinical outcomes of ocular syphilis. Retrospective chart review. The charts of patients with ocular syphilis (regardless of human immunodeficiency virus [HIV] status) seen in a uveitis referral center between 1984 and 2014 were reviewed. The study included
Treatment of impetigo in resource-limited settings.
Johannes C van der Wouden et al.
Lancet (London, England), 384(9960), 2090-2091 (2014-08-31)