Merck
A0230200
Adenosine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
9-β-D-Ribofuranosyladenine, Adenine riboside, Adenine-9-β-D-ribofuranoside
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13N5O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.24
Beilstein:
93029
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
opis
API family: adenosine
rodzina API
adenosine
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
234-236 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Klucz InChI
OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Adenozyna EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Endogenny neuroprzekaźnik działający na receptory adenozynowe. Działanie kardioprotekcyjne może być związane z aktywacją receptorów adenozynowychA1. Działanie przeciwpłytkowe i przeciwzapalne adenozyny wydaje się być pośredniczone przez receptor adenozynyA2. Z kolei adenozyna wydaje się być mediatorem prozapalnym w astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP).
Endogenny neuroprzekaźnik. Działanie kardioprotekcyjne może być związane z aktywacją receptorów adenozynowychA1. Działanie przeciwpłytkowe i przeciwzapalne adenozyny wydaje się być pośredniczone przez receptor adenozynyA2. Z kolei adenozyna wydaje się być mediatorem prozapalnym w astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP).
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 6
1 of 6
Adenine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1012101
Adenine
Arbutin analytical standard
Supelco
66468
Arbutin
vibrant-m
Y0001080
Meloxicam
Antonella Fioravanti et al.
PLoS genetics, 9(5), e1003541-e1003541 (2013-06-06)
Several regulators are involved in the control of cell cycle progression in the bacterial model system Caulobacter crescentus, which divides asymmetrically into a vegetative G1-phase (swarmer) cell and a replicative S-phase (stalked) cell. Here we report a novel functional interaction
R W Jansen et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 18(1), 146-152 (1993-07-01)
We covalently coupled 9-beta-D-arabinofuranosyladenine 5'-monophosphate (ara-AMP) to the carrier molecule lactosaminated human serum albumin using a water-soluble carbodiimide with a two-step conjugation method (pH 4.5 and pH 7.5) instead of the commonly used single-step conjugation at pH 7.5. This resulted
Deepak Mittal et al.
Cancer research, 74(14), 3652-3658 (2014-07-06)
Adenosine targeting is an attractive new approach to cancer treatment, but no clinical study has yet examined adenosine inhibition in oncology despite the safe clinical profile of adenosine A2A receptor inhibitors (A2ARi) in Parkinson disease. Metastasis is the main cause
Luca Antonioli et al.
Nature reviews. Cancer, 13(12), 842-857 (2013-11-15)
Cancer is a complex disease that is dictated by both cancer cell-intrinsic and cell-extrinsic processes. Adenosine is an ancient extracellular signalling molecule that can regulate almost all aspects of tissue function. As such, several studies have recently highlighted a crucial
Dennis T L Wong et al.
Journal of the American College of Cardiology, 63(18), 1904-1912 (2014-03-25)
The goal of this study was to compare the diagnostic accuracy of combined computed tomography perfusion (CTP) + computed tomography angiography (CTA), transluminal attenuation gradient by 320-detector row computed tomography (TAG320) + CTA, and CTP + TAG320 + CTA (multidetector computed tomography-integrated protocol [MDCT-IP])