Kluczowe dokumenty
A0208000
N-Acetyltryptophan
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
N-Acetyl-L-tryptophan
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
tryptophan
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-8(16)15-12(13(17)18)6-9-7-14-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,14H,6H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)/t12-/m0/s1
Klucz InChI
DZTHIGRZJZPRDV-LBPRGKRZSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)