Kluczowe dokumenty
98956
N-Cinnamoylglycine
analytical standard
Synonim(y):
N-(1-Oxo-3-phenyl-2-propen-1-yl)glycine, Cinnamoyl glycine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
clinical testing
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C11H11NO3/c13-10(12-8-11(14)15)7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,8H2,(H,12,13)(H,14,15)/b7-6+
Klucz InChI
YAADMLWHGMUGQL-VOTSOKGWSA-N
Działania biochem./fizjol.
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)