93321
TRIS Glycine buffer solution
BioUltra, 10× concentrate
Synonim(y):
Blotting buffer solution
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
BioUltra
Poziom jakości
Postać
liquid
jakość
10× concentrate
skład
glycine, 1.92 M
TRIS, 0.25 M
zanieczyszczenia
insoluble matter, passes filter test
proteases, none detected
pozostałość po prażeniu
≤0.2%
pH
8.5-8.7
ślady anionów
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤200 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
neat
absorpcja UV
λ: 260 nm Amax: 0.1
λ: 280 nm Amax: 0.1
Zastosowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?