89316
Multielement Ion Chromatography Cation Standard Solution, certified
TraceCERT®, suitable for ion chromatography, certified reference material traceable to SI, 10.0 mg/kg Li+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+ each cation
Synonim(y):
Certified Multielement Ion Chromatography Cation Standard Solution
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
metody
ion chromatography: suitable
Zastosowanie
environmental
food and beverages
Format
multi-component solution
Opis ogólny
Powiązanie
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)