Merck
89274
Supelco
(2S-cis)-(−)-5-Benzyl-3,6-dioxo-2-piperazineacetic acid
analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (HPLC)
aktywność optyczna
[α]/D -9.0±1.5°, c = 0.8 in acetic acid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
270-272 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)C[C@@H]1NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC1=O
InChI
1S/C13H14N2O4/c16-11(17)7-10-13(19)14-9(12(18)15-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2,(H,14,19)(H,15,18)(H,16,17)/t9-,10-/m0/s1
Klucz InChI
VNHJXYUDIBQDDX-UWVGGRQHSA-N
Opis ogólny
Degradation product from aspartame (E951)
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Timo Stark et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 53(18), 7222-7231 (2005-09-01)
The taste compounds inducing the blood-like, metallic bitter taste sensation reported recently for a dichloromethane extract prepared from roasted cocoa nibs were identified as a series of 25 diketopiperazines by means of HPLC degustation, LC-MS/MS, and independent synthesis. Among these
S Kaakkola et al.
Brain research bulletin, 32(6), 667-672 (1993-01-01)
The effects of two diketopiperazines, Cyclo (His-Pro) (CHP) and Cyclo (Asp-Phe) (CAP), on striatal extracellular levels of dopamine (DA), dihydroxyphenylacetic acid (DOPAC), homovanillic acid (HVA), and 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) were examined using in vivo microdialysis in anaesthetized rats. Treatment with