Merck
84720
Sigma-Aldrich
Sulfuric acid
puriss. p.a., 95-97% (T)
About This Item
Wzór liniowy:
H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.08
Beilstein:
2037554
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
gęstość pary
<0.3 (25 °C, vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 146 °C)
opis
Nominally 95-98% H2SO4
klasa czystości
puriss. p.a.
Próba
95-97% (T)
Formularz
liquid
dostępność
not available in (Sales restrictions may apply)
zanieczyszczenia
≤0.0002% KMnO4-red. substances (as SO2)
pozostałość po prażeniu
≤0.0005%
kolor
clear
bp
~290 °C (lit.)
gęstość
1.83 g/mL at 20 °C
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.1 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤0.2 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg
ślady kationów
Ag: ≤0.02 mg/kg
Al: ≤0.05 mg/kg
As: ≤0.01 mg/kg
Ba: ≤0.05 mg/kg
Be: ≤0.01 mg/kg
Bi: ≤0.05 mg/kg
Ca: ≤0.2 mg/kg
Cd: ≤0.02 mg/kg
Co: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.05 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Ge: ≤0.05 mg/kg
Hg: ≤0.005 mg/kg
K: ≤0.1 mg/kg
Li: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤0.05 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
NH4+: ≤2 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sr: ≤0.02 mg/kg
Ti: ≤0.1 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
V: ≤0.01 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
Zr: ≤0.1 mg/kg
ciąg SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
In PE-bottles; also available Glass-bottles (Material no. ending with *-GL)
Inne uwagi
Przyrostek -D istnieje wyłącznie w celach administracyjnych.
Wszystkie opakowania -D są w 100% tym samym produktem, tej samej jakości i tej samej specyfikacji, co opakowania sprzedawane wcześniej bez przyrostka -D.
Sales restrictions may apply
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of mercury in natural waters and effluents by flameless atomic absorption spectrophotometry.
S H Omang
Analytica chimica acta, 53(2), 415-419 (1971-02-01)
Jing Li et al.
Journal of chromatography. A, 1404, 39-43 (2015-06-09)
The paper reports on a novel method for rapid determination of carbonyl in lignins by headspace gas chromatography (HS-GC). The method involves the quantitative carbonyl reduction for aldehydes in 2min at room temperature or for acetones in 30min at 80°C
Self-Ordering of Cell Arrangement of Anodic Porous Alumina Formed in Sulfuric Acid Solution.
Masuda H, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 144(5), L127-L130 (1997)
Investigation of the kinetics and mechanism of the anodic oxidation of aniline in aqueous sulfuric acid solution at a platinum electrode.
Mohilner DM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 84(19), 3618-3622 (1962)
Francesco Riccobono et al.
Science (New York, N.Y.), 344(6185), 717-721 (2014-05-17)
Atmospheric new-particle formation affects climate and is one of the least understood atmospheric aerosol processes. The complexity and variability of the atmosphere has hindered elucidation of the fundamental mechanism of new-particle formation from gaseous precursors. We show, in experiments performed